Learn More
Labcon™ Cônes de pipette bleus Eclipse™ de 1000 μl
Conviennent aux pipettes de 1000 μl les plus appréciées
Marque: Labcon™ 1041-965-006-9
26.13 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pointe UltraFine™
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
75,9 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Irradiation électronique | |
Cône UltraFine | |
Oui | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Bleu | |
2,98 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Portoir, 96 | |
96 pointes/portoir, 6 portoirs/sachet, 8 sachets/boîte | |
Conviennent aux pipettes de 1000 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |