Learn More
Labcon Eclipse™ 10 μL Extra Long Graduated Pipette Tips with UltraFine™ Point
Conviennent aux pipettes de 10 μl appréciées
Marque: Labcon 1037-965-006-9
50.83 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Eclipse™ extra long
- Gradués à 2 μl et 10 μl
- Avec pointe UltraFine™
- Conviennent aux pipeteurs de 10 μl les plus appréciées
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
10 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
47,6 mm | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 cônes / rack, 10 racks/sachet, 10 sachets / boîte | |
Oui | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,87 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Cône UltraFine | |
96 cônes/rack | |
Conviennent aux pipeteurs de 10 µl les plus appréciées | |
Eclipse™ |