Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Marque: Life Science products Cytiva PA45009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Spécification
IgG | |
Cyanine5 | |
150 μg | |
Purified |
Monoclonal | |
Goat | |
Secondary | |
IgG |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .