Learn More
Fisherbrand™ Concentrat de nettoyage Elma Clean 145
Convient au nettoyage légèrement acide des métaux lourds non ferreux, de l’aluminium, de l’acier inox, du verre, des plastiques et des alliages. Le concentrat de nettoyage Fisherbrand™ Elma Clean 145 est également bon lors de la décalcification.
Marque: Fisherbrand™ 5808600000
Description
- A un effet antistatique
- Les résultats sont considérablement améliorés grâce au pré-nettoyage avec un nettoyant alcalin
- Élimine les milieux de polissage, la graisse, l’huile, les couches d’oxyde et la chaux
- Risque de ternissage lorsque différents métaux sont nettoyés dans le même bain
Spécification
Liquide | |
Marron clair | |
5 à 15 % de surfactants anioniques, 5 à 15 % de surfactants non ioniques | |
Bidon | |
25 L |
1 | |
≥ 100°C | |
Bain à ultrasons 2 à 5 % | |
5°C à 30°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- elma clean 145 (EC 145)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: cocosfattyaminoxethylate, alkylbenzenesulphonic acid, tartaric acid