Learn More
Elma™ Nettoyant concentré EC110
Offre un haut pouvoir nettoyant pour le matériel de laboratoire et les instruments médicaux. Le nettoyant concentré Elma™ EC110 est une solution à ultrasons alcaline.
Marque: Elma™ 5808500000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient aux surfaces en métal, céramique et quartz, aux surfaces de nombreux matériaux plastiques, aux surfaces en caoutchouc et en particulier pour nettoyer les wafers de silicium après un traitement mécanique (sciage)
- Ne convient ni aux métaux légers (aluminium, magnésium et leurs alliages) ni aux plastiques qui sont susceptibles de se fissurer sous contrainte
- Élimine les oxydes de métal, les colorations de quartz et les contaminants organiques tenaces, comme les huiles et les graisses collantes en plaques, la cire, les résidus de vernis et la peinture
Spécification
Nettoyant EC 110 | |
12,4 | |
> 100°C | |
Bain à ultrasons 3 à 5 % | |
Pour le nettoyage du métal, de la céramique, du plastique, de wafers de silicium et de surfaces en quartz |
Liquide | |
Marron | |
Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1824 | |
5°C à 30°C | |
1 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: alkylpolyglycoside