Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs PDF EBI 300
Enregistreur USB NTC
Marque: Ebro Electronic™ 1340-6330A
Description
Data logger for temperature monitoring during transportation and warehousing.
Enregistreur de données pour la surveillance de la température pendant le transport et l'entreposage.Spécification
Enregistreur de données, EBI 300 USB | |
40 000 lectures | |
2 seuils | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
EBI 300 | |
Transport, stockage, surveillance du transport des échantillons, surveillance du stockage, salles de réfrigération et de surgélation, laboratoire | |
0,1deg;C | |
78 x 33 x 14 mm | |
35 g |
LCD | |
Calibrated | |
2 ans | |
IP 65 | |
NTC | |
plusmn;0,5 entre ndash;20 et 40deg;C | |
-30°C à +60°C | |
78 mm |