Learn More
Ebro Electronic™ Kits de démarrage EBI 20-TH1 avec enregistreurs de données
Convient à la documentation et la surveillance en continu de la température et de l’humidité. Les kits de démarrage EBI 20-TH1 Ebro Electronic™ avec enregistreurs de données offrent un excellent rapport prix / performances.
Marque: Ebro Electronic™ 1601-0048A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fourni avec enregistreur de données, interface et logiciel
- Capacité de mémoire de 40 000 mesures
- Fourni avec certificat d’étalonnage d’usine
- Livré avec une pile remplaçable par l’utilisateur
- Enregistrement automatique des données de température
- Aucune connexion réseau requise
- Programmation et évaluation avec PC
- Étanche
- Alarme LED et valeurs min/max sur l’affichage
- Les applications incluent le transport, le stockage et la surveillance des procédés
Spécification
Ensemble d’enregistrement de la température et de l’humidité EBI 20-TH1 | |
Lithium 3 V (CR2450) |
|
Enregistreur, logiciel d’évaluation, interface. | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
EBI 20-TH1 | |
Enregistrement sécurisé de la température et de l’humidité, transport, surveillance du stockage, salles de réfrigération et de surgélation, laboratoire | |
plusmn;0,5deg; à ndash;20deg; à 40deg;C, plusmn;0,8deg;C pour la plage restantebr / | |
0,1% de rF | |
ndash;30deg; à plus;60deg;C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |
40000 valeurs | |
environ 1 an |
|
1, 2 | |
IP 52 | |
NTC | |
plusmn;3% HR | |
0 à 100 % HR | |
0,1deg;C | |
-30deg;C à plus;60deg;C | |
69 mm |