Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
enregistreur de données pour mesurer la température et/ou l'humidité pendant le transport et dans les entrepôts
220.00€ - 246.00€
Spécification
Type d’affichage | LCD |
---|---|
Mémoire des données | 40 000 lectures |
Étalonnage | Calibrated |
Types d’alarme | Flashing LCD Segment |
Indice IP | IP 67 |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Précision (température) | Autonomie de la batterie | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Précision (température) | Autonomie de la batterie | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10402940
|
Ebro Electronic™
1601-0047A |
-30°C à +60°C | plusmn;0,5 entre ndash;20 et 40deg;C | > 24 mois | EBI 20-TE1 |
246.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11793559
|
Ebro Electronic™
1601-0046A |
-30°C à +70°C | ±0,5°C (-20° à +40°C), ±0,8°C pour la plage de mesure restante |
∼1 an | Ensemble EBI 20-T1 |
220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.Spécification
LCD | |
Calibrated | |
IP 67 | |
0,1deg;C |
40 000 lectures | |
Flashing LCD Segment | |
NTC | |
69 x 48 x 22 mm |