Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 20
enregistreur de données pour mesurer la température et/ou l'humidité pendant le transport et dans les entrepôts
Marque: Ebro Electronic™ 1601-0043A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les enregistreurs de données EBI 20 sont très robustes et sont utilisés partout dans le monde dans le transport et pour la surveillance des entrepôts.Spécification
Enregistreur de température EBI 20-TE1 avec sonde externe | |
40 000 lectures | |
Flashing LCD Segment | |
> 24 mois | |
Certificat d’étalonnage en usine | |
EBI 20-TE1 | |
Enregistrement de température fiable, mesure de la température interne, mémoire annuelle, transport, surveillance du stockage, salles de réfrigération et de surgélation, vitrines réfrigérées | |
0,1°C | |
69 x 48 x 22 mm | |
45 g |
LCD | |
Calibrated | |
Lithium | |
1 | |
IP 67 | |
NTC | |
plusmn;0,5 entre ndash;20 et 40deg;C | |
-30°C à +60°C | |
69 mm |