Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Tampons de nettoyage
Tampons de nettoyage à utiliser avec l’outil de nettoyage Contec (2665SF). Les tampons matelassés garantissent une couverture efficace et uniforme de la surface. Le système de nettoyage Contec™ EasyReach™ est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux d’air laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
Marque: Contec™ MEQT0021
359.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyester étanche à usage unique
- Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
- Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
- Le bord à prise facile du tampon de nettoyage garantit que celui-ci s’adapte convenablement sur le support de la serpillère
- Les patins de nettoyage stériles sont pré-saturés avec de l’IPA à 70 %
Spécification
Tampons de nettoyage | |
19 cm | |
7 cm | |
Non autoclavable | |
Scellé par ultrasons | |
Film rigide, flexible, demi-combinaisons (CAI, CACI), systèmes de barrières d’accès restreint (RABS), lignes de remplissage, hottes à flux d’air laminaire (LAF), armoires de biosécurité (BSC), boîtes à gants, incubateurs | |
Non stérile |
2,8 in | |
2.8 in. | |
ouatiné contre les ultrasons | |
Usage unique | |
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) | |
4/sachet, 25 sachets/boîte |