Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges EasyCurve™
Faites votre choix parmi des versions stériles certifiées ou non stériles ; les têtes de balai-serpillère sont autoclavables. Les têtes de balai-serpillère Contec™ EasyCurve™ associent des serpillères à face incurvée à des connecteurs pivotants pour faciliter le contact avec les surfaces à des angles divers.
Marque: Contec™ EZSE0100
351.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système de nettoyage EasyCurve™ offre la commodité d’un balai auto-essorant sans la douleur qu’engendrerait un manque d’ergonomie. Le système compact (balai, seau et chariot) est conçu pour toutes les surfaces de salle blanche et nécessite un espace de stockage minimal. Les têtes de balai-serpillère sont fixées sur un cadre en acier inox courbe pour offrir des performances, une flexibilité et une portée supérieures. La conception de la tête incurvée offre une véritable action de nettoyage de surface par levage et traction, garantissant la distribution uniforme des désinfectants et des solutions nettoyantes. Tous les composants sont vendus séparément.- Têtes de balai-serpillère plates laminées sur du tissu
- Mousse de PUR hydrophile anti-gouttes ; compatible avec la plupart des solvants courants
- La couche externe en tissu polyester durable réduit la formation de particules et assure une distribution uniforme des désinfectants et des solutions nettoyantes
- Tête de balai-serpillère anti-gouttes adaptée aux plafonds, aux murs et aux sols
- Stériles ou non stériles
- Disponibles avec un bord soudé pour une résistance accrue et éliminent les risques de contamination des fibres et particules due à la mousse exposée
- La face en microfibre striée permet aux utilisateurs d’effectuer un nettoyage aisé pour une meilleure élimination des particules et de la contamination.
Spécification
Tête de balai à franges | |
Non stérile | |
15 x 5 x 0,375 po (38 x 13 x 1 cm) | |
2/sachet, 20 sachets/boîte | |
Microfibre nervurée, bord étanche | |
No |
White | |
Autoclavables | |
Oui | |
Système de serpillère EasyCurve | |
Conçu pour une utilisation dans des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de compoundage pharmaceutique ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires | |
Tissu en microfibre de maille polyester/mousse d’uréthane hydrophile, Hydrophilic Urethane Foam |