Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano & capillaires Easy-Spray™
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
Marque: Thermo Scientific™ ES994
601.48 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano & capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Deux versions d’émetteurs sont disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
Pour la séparation sensible des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire
Ces émetteurs permettent une connexion facile aux colonnes nano et capillaire Thermo Scientific™ MAbPac™ et Accucore™ pour une séparation optimisée et la détection MS des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb).
Spécification
Émetteur capillaire EASY-Spray | |
Sans ligne de transfert | |
Émetteur |
Émetteur : 15 µm de dia. int. | |
Easy Spray | |
Émetteur capillaire EASY-Spray, balle sans ligne de transfert |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.