Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano & capillaires Easy-Spray™
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
Marque:  Thermo Scientific™ ES791A
Code produit. 15968997
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano & capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Deux versions d’émetteurs sont disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
Pour la séparation sensible des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire
Ces émetteurs permettent une connexion facile aux colonnes nano et capillaire Thermo Scientific™ MAbPac™ et Accucore™ pour une séparation optimisée et la détection MS des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Émetteur EASY-Spray
Ligne de transfert : 20 µm de dia. int. x longueur de 50 cm
Easy Spray
Émetteur
0,02 mm
500 mm
Déballé
Émetteur nano EASY-Spray avec ligne de transfert