Learn More
Buerkle™ Bouchon Easy-Click™
Régulez le flux de liquides et de gaz à l’aide de ces colliers de serrage. Le bouchon Buerkle™ Easy-Click™ est doté d’une vis moletée pour une régulation de flux délicate et continue ou un arrêt complet du flux. Le bouchon comprime le tuyau sur une large zone contre le crochet en acier pour éviter d’endommager le tuyau.
3.30€ - 8.20€
Spécification
Type Bouchon Easy Click
Matériau PVDF, acier, revêtement en zinc
À utiliser avec (application) Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Couleur À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
10770543
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0105
Bleu Tuyaux flexibles de 10 mm
3.30€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10628992
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0104
Jaune Tuyaux flexibles de 10 mm
5.20€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10229251
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0155
Bleu Tuyaux flexibles de 15 mm
6.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10554772
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0152
Rouge Tuyaux flexibles de 15 mm
7.30€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10584932
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0156
Vert Tuyaux flexibles de 15 mm
6.35€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10331712
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0202
Rouge Tuyaux flexibles de 20 mm
8.20€
1 pièce
Expédition estimée: 10-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10789222
Afficher les documents
Buerkle™
8619-0206
Vert Tuyaux flexibles de 20 mm
8.20€
1 pièce
En stock
Description
  • Can be opened and closed in any position without tiresome screwing on and off
  • Made from heat and chemical resistant plastic PVDF and a galvanized steel clamp
  • Works with existing hose connections
  • Temperature resistant up to 140°C
  • For flexible hoses with outer Ø up to 10mm, 15mm and 20mm
  • Available in four fresh colors
  • Peut être ouvert ou fermé dans n’importe quelle position sans étape fastidieuse de vissage ou de dévissage
  • En plastique PVDF résistant à la chaleur et aux produits chimiques et pince en acier galvanisé
  • Fonctionne avec les raccords de tuyaux existants
  • Résistance à une température maximale de 140°C
  • Pour les tuyaux flexibles avec un Ø externe allant jusqu’à 10 mm, 15 mm et 20 mm
  • Disponible en quatre couleurs vives
Fermeture Easy-Click - stop-il peut être ouvert et fermé dans n'importe quelle position - sans vissage et dévissage fastidieux. Matériau de haute qualité – Stop-it fabriqué à partir de plastique PVDF résistant à la chaleur et aux produits chimiques. La pince est en acier galvanisé.
Spécification
Spécification
Bouchon Easy Click
PVDF, acier, revêtement en zinc
Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu