Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.
Marque:  Invitrogen™ G820842
836.00 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17106458
  • 880.00€ / 32 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen E-Gel 48 avec colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et sans danger des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle.
Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage dans de l’agarose haute résolution de 1 % ou 2 % sur une longueur de 3,2 cm. Les différents pourcentages d’agarose sont utilisés pour séparer les fragments d’ADN de différentes tailles :
• 1 % d’agarose : Fragments d’ADN entre 400 bp et 10 kb
• Agarose à 2 % : Fragments d’ADN entre 50 bp et 3 kb
Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des gels E-Gel 48 :
Analyse à débit élevé—contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies de marquage par gel
Automatisation compatible—convient à une utilisation avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides couramment utilisés à 8 et 12 embouts
Évolution—combinez jusqu’à quatre dispositifs mère et filles E-Base pour résoudre jusqu’à 192 échantillons en un seul cycle
Choix plus sûr—contient du colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
Hautes performances— détecte 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation d’environ 20 minutes seulement
Option plus sûre
Choisissez les gels contenant du colorant d’ADN SYBR Safe pour réduire l’exposition aux facteurs dangereux et mutagènes comme le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel prémoulés avec SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Contrairement au bromure d’éthidium, la coloration d’ADN la plus couramment incorporée dans les gels d’agarose, la coloration de gel d’ADN SYBR Safe est une coloration d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûre pour l’utilisateur et l’environnement et qui peut réduire les frais généraux institutionnels liés à l’élimination.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel permettent une analyse rapide et de hautes performances avec une sensibilité de détection de 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 à 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes.
Chaque gel d’agarose E-Gel contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Marqueurs d’acides nucléiques
Pour une analyse d’ADN optimale sur les gels d’agarose E-Gel 48, nous recommandons l’échelle d’ADN à plage élevée E-Gel 96 spécialement formulée (n° de réf. 12352019) ou une échelle d’ADN E-Gel 50 bp (n° de réf. n° 10488099) Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels d’agarose E-Gel à débit élevé nécessitent le dispositif d’électrophorèse E-Base pour la migration du gel.
Disponibles dans une variété de formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel 96 et 48 à débit élevé avec SYBR Safe sont disponibles en pourcentage de gel de 1 % et 2 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
2%
Gel d’agarose
SYBR™ Safe
Moins de risques
Température ambiante
• Chaque boîte contient 8 gels
Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler.
Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé.
E-Gel
50 bp jusqu’à 3 kb
48 + 4 puits
4 x 8 gels