Learn More
3M™ E-A-Rfit™ Probed Test Ear Plugs
Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
139.47€ - 705.00€
Spécification
Haute visibilité | Non |
---|---|
Type d’emballage | Sachet en PE |
Paires par paquet | 50 paires/boîte |
Corded | Sans cordon |
Metal Detectable | Non |
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15739787
|
3M™
7000052884 |
393-2007-50 | S | Classic™ Small | |||||
15799777
|
3M™
7000052879 |
393-2008-50 | Universel | Express™ | |||||
15729787
|
3M™
7000052883 |
393-2004-50 | Universel | FX™ | |||||
15789637
|
3M™
7000002409 |
393-2010-50 | Universel | Standard primaire d’ozone modèle 1100 |
705.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15709787
|
3M™
7000052881 |
393-2002-50 | Universel | Push-Ins™ |
403.00€
50 paires |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15779637
|
3M™
7000002387 |
393-2001-50 | Universel | UltraFit™ |
207.00€
50 paires |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
- Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
- Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
- 50 pair per case
- 3M PSD products are for occupational use only
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Spécification
Non | |
50 paires/boîte | |
Non |
Sachet en PE | |
Sans cordon |