Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Ultrafit
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Jaune
Jaune, Bleu
Vert
Taux de réduction sonore (NRR):
14 db
20 db
32 db
Matériau:
Élastomère thermoplastique
Polymères élastomériques
Silicone Rubber
Quantité:
200/Pk.
50/Bte
Description
- Design unique et breveté de la triple collerette
- Tige plus longue facilitant l'insertion
- Grande facilité d’insertion grâce à sa longue tige
- Matériau doux et durable
- Taille unique pour la plupart des conduits auditifs
- Faciles à nettoyer
- SNR 14dB
Spécification
Spécification
Couleur | Vert |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Quantité | 200/Pk. |
Taux de réduction sonore (NRR) | 14 db |
Type de produit | Bouchons d’oreille Ultrafit |
Matériau | Silicone Rubber |