Learn More
3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™
Click to view available options
Réduction du bruit : 28 dB ; couleur : jaune ; homologué CE
Description
Mousse de polymère douce, à absorption d’énergie, offrant une excellente protection auditive et un grand confort pendant toute la journée. Idéal pour une utilisation où le bruit se révèle problématique dans un environnement de travail ou lors d’activités de loisirs.
- Matériau ferme avec un temps de retour à la forme initiale lent afin d’obtenir un bon ajustement
- Forme cylindrique spéciale qui convient à la plupart des conduits auditifs et fournit une étanchéité fiable
- Une faible pression d’équilibre contribue à réduire la pression dans le conduit auditif, pour un confort et une portabilité accrus
- Taille unique adaptée à la majorité des utilisateurs
- Excellentes caractéristiques d’atténuation du son
- Résistant à la sueur et à l’humidité, ce qui contribue à l’amélioration du confort
- Convient parfaitement pour une utilisation dans des conditions chaudes et humides
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
Paires par paquet | 5 paires par boîte |
Corded | Sans cordon |
Type de produit | Bouchon d’oreille classique |
Matériau | PVC |
Modèle | Se roulent |