Learn More
DZIP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DZIP1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852164
|
Proteintech
13779-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16842164
|
Proteintech
13779-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May participate in spermatogenesis via its interaction with DAZ.Spécification
DZIP1 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q86YF9, Q8BMD2 | |
22873, 66573 | |
DZIP1 Fusion Protein Ag4772 | |
Primary | |
-20°C | |
DZIP1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DAZ interacting protein 1, DAZ interacting protein 1/2, DZIP, DZIP1, DZIP2, DZIPt1, KIAA0996, RP11 23E3.3, Zinc finger protein DZIP1 | |
Dzip1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |