Learn More
Perchlorate de dysprosium(III) hexahydraté, 50 % avec soln. aq., qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
56.68€ - 135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14692-17-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3DyO12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 460.838 |
Numéro MDL | MFCD00150227 |
Clé InChI | QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci |
CID PubChem | 13767046 |
Nom IUPAC | dysprosium(3+) ; triperchlorate |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040574.NA |
2 g |
56.68€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450301
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040574.NC |
10 g | N/A | ||||||
Description
A solution of 2,6-diformyl-4-methylphenol (0.15mmol) and benzoylhydrazide (0.30 mmol) in MeOH (10 ml) was allowed to react with the dysprosium(III) perchlorate hexahydrate (0.3 mmol) in 10 ml MeOH In observation of slow magnetic relaxation in triple-stranded lanthanide helicates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14692-17-2 | |
460.838 | |
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K | |
13767046 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3] |
Cl3DyO12 | |
MFCD00150227 | |
dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci | |
dysprosium(3+) ; triperchlorate |
Spécification
Dysprosium(III) perchlorate hexahydrate | |
Liquide | |
MFCD00150227 | |
dysprosium 3+ perchlorate, dysprosium iii perchlorate, dysprosium perchlorate, acmc-1c5o7, dysprosium iii perchlorate solution, perchloric acid dysprosium iii salt, dysprosium 3+ triperchlorate, perchloric acid,dysprosium 3+ salt 8ci,9ci, perchloric acid,dysprosium 3+ salt, hexahydrate 8ci,9ci | |
QNDHOIIJUAAORW-UHFFFAOYSA-K | |
dysprosium(3+) ; triperchlorate | |
13767046 | |
Réactif | |
Odorless |
14692-17-2 | |
Cl3DyO12 | |
UN3211 | |
Insoluble in water. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Dy+3] | |
460.838 | |
568.94 (460.85 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-838-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Dysprosium perchlorate, 50% in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Perchloric acid, dysprosium(3+) salt, hexahydrate