Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
À utiliser dans les cermets utilisés comme tiges de contrôle des réactions nucléaires.
55.28€ - 815.06€
Identifiants chimiques
CAS 1308-87-8
Formule moléculaire Dy2O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.00
Numéro MDL MFCD00010986
Clé InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11321079
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.09
10 g
55.28€
10g
11301079
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.18
50 g
209.04€
50g
11311079
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011319.30
250 g
815.06€
250g
Description
Description
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1308-87-8
373.00
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Dy2O3
MFCD00010986
didysprosium(3+) trioxidandiide
Spécification
Dysprosium(III) oxide
1308-87-8
Poudre ou grumeau
Dy2O3
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
373.00
Hygroscopic
7.81^2^7
2340°C
Blanc
99.9% (REO)
MFCD00010986
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
didysprosium(3+) trioxidandiide
373
White powder or lump
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-164-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante