Learn More
Oxyde de dysprosium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
191.96€ - 574.86€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-87-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Dy2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 373.00 |
Numéro MDL | MFCD00010986 |
Clé InChI | GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | didysprosium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036370.14 |
25 g |
191.96€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036370.22 |
100 g |
574.86€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dysprosium(III) oxide is uses in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1308-87-8 | |
373.00 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] |
Dy2O3 | |
MFCD00010986 | |
didysprosium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Dysprosium(III) oxide | |
1308-87-8 | |
(REO) | |
MFCD00010986 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3] | |
373.00 | |
99.9% | |
7.81 g/mL at 27°C |
2340°C | |
Grumeau fritté | |
Dy2O3 | |
14,3482 | |
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N | |
didysprosium(3+) trioxidandiide | |
373 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-164-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante