Learn More
Nitrate de dysprosium(III) pentahydraté, REacton,™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
155.00€ - 554.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-49-9 |
---|---|
Formule moléculaire | DyH10N3O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 438.59 |
Numéro MDL | MFCD00149683 |
Clé InChI | NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11301069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011315.14 |
25 g |
155.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011315.22 |
100 g |
554.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dysprosium(III) nitrate is used for catalysts. It is used in the preparation of dysprosium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-49-9 | |
438.59 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
DyH10N3O14 | |
MFCD00149683 | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
Spécification
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate | |
10031-49-9 | |
3 | |
(REO) | |
MFCD00149683 | |
14,3482 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate | |
438.59 (348.51 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
88.6°C | |
Crème à jaune | |
Agrégats cristallins | |
DyH10N3O14 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
438.59 | |
99.99% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-410-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only