Learn More
Nitrate de dysprosium(III) pentahydraté, agrégats cristallins jaune clair, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
70.60€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-49-9 |
---|---|
Formule moléculaire | DyH10N3O14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 438.59 |
Numéro MDL | MFCD00149683 |
Clé InChI | NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012922.14 |
25 g |
70.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012922.22 |
100 g |
188.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-49-9 | |
438.59 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
DyH10N3O14 | |
MFCD00149683 | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate |
Spécification
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate | |
Rare Earth Oxides Content | |
Jaune | |
99.9% (REO) | |
MFCD00149683 | |
NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N | |
dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate | |
438.59 (348.51 Anhydrous) |
88.6°C | |
10031-49-9 | |
Agrégats cristallins | |
DyH10N3O14 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
438.59 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Tenir à l’écart des matières combustibles.En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-410-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only