Learn More
Iodure de dysprosium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
192.00€ - 1233.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15474-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | DyI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 543.213 |
Numéro MDL | MFCD00016072 |
Clé InChI | RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous |
CID PubChem | 84931 |
Nom IUPAC | dysprosium(3+) ; triiodure |
SMILES | [I-].[I-].[I-].[Dy+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.03 |
1 g |
192.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.06 |
5 g |
833.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035693.14 |
25 g | |||||||
Description
It is used in high-intensity metal-halide lamps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
15474-63-2 | |
543.213 | |
RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K | |
84931 | |
[I-].[I-].[I-].[Dy+3] |
DyI3 | |
MFCD00016072 | |
dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous | |
dysprosium(3+) ; triiodure |
Specifications
Dysprosium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Vert à jaune | |
(REO) | |
MFCD00016072 | |
Soluble in water. | |
[I-].[I-].[I-].[Dy+3] | |
543.213 | |
543.21 | |
Ampoule |
955°C | |
15474-63-2 | |
Paillettes | |
DyI3 | |
dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous | |
RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K | |
dysprosium(3+) ; triiodure | |
84931 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 239-493-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only