Learn More
Fluorure de dysprosium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Pour dépôt sous vide
155.78€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS 13569-80-7
Numéro MDL MFCD00016071
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11394108
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041409.09
10 g
155.78€
10g
11384108
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
041409.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13569-80-7
MFCD00016071
Spécification
2200°C
1360°C
13569-80-7
Pièces
MFCD00016071
219.5
Odorless
7.5 g/mL
Dysprosium(III) fluoride
Anhydrous
Blanc
(REO)
Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
99.9%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-992-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote