Learn More
Hydrate de chlorure de dysprosium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
89.90€ - 980.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011317.06 |
5 g |
89.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011317.14 |
25 g |
322.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011317.22 |
100 g |
980.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
MFCD00010984 |
Spécification
Dysprosium(III) chloride hydrate | |
(REO) | |
268.86 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Agrégats cristallins humides | |
MFCD00010984 | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only