Learn More
Carbonate de dysprosium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
57.69€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38245-35-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8Dy2O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 577.084 |
Numéro MDL | MFCD00150229 |
Clé InChI | BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3 |
CID PubChem | 25021600 |
Nom IUPAC | dysprosium(3+) ; tricarbonate ; tétrahydrate |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.09 |
10 g |
57.69€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.18 |
50 g |
180.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015286.30 |
250 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
38245-35-1 | |
577.084 | |
BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H | |
25021600 | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3] |
C3H8Dy2O13 | |
MFCD00150229 | |
dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3 | |
dysprosium(3+) ; tricarbonate ; tétrahydrate |
Spécification
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate | |
Poudre | |
C3H8Dy2O13 | |
dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3 | |
C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3] | |
577.084 | |
577.06 (505.03 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
38245-35-1 | |
(REO) | |
MFCD00150229 | |
BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H | |
dysprosium(3+) ; tricarbonate ; tétrahydrate | |
25021600 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-770-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante