Learn More
Hydrate de 2,4-pentanédionate de dysprosium(III), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
75.58€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS 14637-88-8
Formule moléculaire C15H21DyO6
Poids moléculaire (g/mol) 459.83
Numéro MDL MFCD00013489
Clé InChI VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
CID PubChem 121233142
Nom IUPAC dysprosium ;(Z)-4-hydroxydent-3-en-2-one
SMILES [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11306678
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013219.06
5 g
75.58€
5g
11396668
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013219.14
25 g
257.28€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14637-88-8
459.83
VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
121233142
[Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21DyO6
MFCD00013489
dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
dysprosium ;(Z)-4-hydroxydent-3-en-2-one
Spécification
Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Poudre
C15H21DyO6
dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
[Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
459.83
459.83 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
14637-88-8
(REO)
MFCD00013489
VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
dysprosium ;(Z)-4-hydroxydent-3-en-2-one
121233142
99.9%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante