Learn More
Julabo™ Circulateur réfrigéré/chauffant DYNEO™ DD-600F
Nouvelle technologie de contrôle de la température pour les applications exigeantes
6795.00€ - 7300.00€
Spécification
Description | Cryothermostat réfrigéré / chauffant |
---|---|
Capacité (métrique) | 5 à 7,5 L |
Puissance de refroidissement | 0,6 kW |
Débit | 8 à 23 L/min |
Affichage | Écran TFT de 3,5 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15960221
|
Julabo™
9021704 |
Interface non incluse |
6795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15970221
|
Julabo™
9021704.D |
Interface RS232 |
7300.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les circulateurs réfrigérés DYNEO™ DD sont dotés d’une large plage de températures de fonctionnement. Les circulateurs réfrigérés sont adaptés aux applications en interne et externe. L’écran couleur multilingue de 3,5 pouces et le bouton rotatif unique permettent un fonctionnement simple et intuitif. La capacité de la pompe est de 22 l/min avec une pression de 0,6 bar. Les systèmes de refroidissement fonctionnent de manière précise et fiable même à des températures ambiantes élevées jusqu’à +40°C.
Avantages :
- Systèmes de refroidissement puissants
- Conviennent aux applications internes et externes
- La conception optimisée des serpentins de refroidissement permet d’économiser de l’espace dans la cuve du bain
- Pompe à pression puissante et réglable à l’infini
- Débit 22 l/min, pression 0,6 bar
- Commutation facile entre circulation interne et circulation externe
- Grand écran TFT couleur, interface multilingue
- Le bouton rotatif central (contrôleur) simplifie le fonctionnement
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 8 x 60
- Connexion Pt100 externe intégrée
- port USB
- Interface RS232 ou interfaces analogiques (en option)
- Couvercle de bain fourni à la livraison
- Le système de vidange intégré facilite et sécurise la vidange du liquide.
Caractéristiques techniques :
- Plage de températures de fonctionnement : -35 à +200°C.
- Régulation de la température : PID
- Stabilité thermique : ±0,01
- Affichage de la température : Écran TFT de 3,5 po
- Réglage/résolution de l’affichage : 0,01°C
- Interfaces numériques : USB
- Compresseur de refroidissement : Air
- Débit de capacité de la pompe (l/min) : 8 - 23
- Pression de débit de la pompe (psi) : 1,5 à 8,7
- Ouverture de bain / profondeur de bain (l x L / D en pouces) : 5,1 x 5,9/5,9
- Connecteurs de pompe : M16x1
- Diamètre des raccords cannelé (diamètre intérieur / mm) : 8 / 12
- Volume de remplissage (litres) : 5 à 7,5
- Niveau de réfrigérant 1 : R452A
- Volume de remplissage du niveau de réfrigérant 1 (g) : 150
- Niveau 1 équivalent en dioxyde de carbone (t) : 0,321
- Température ambiante : 5 - 40°C
- Dimensions l x L x h (pouces) : 17,3 x 16,1/17,3
- Poids : 54,5 lb
- Couvercle de bain : intégré
Spécification
Cryothermostat réfrigéré / chauffant | |
0,6 kW | |
Écran TFT de 3,5 | |
DYNEO™ DD-600F | |
-35 à 200°C | |
15 cm |
5 à 7,5 L | |
8 à 23 L/min | |
2 kW | |
0,1 à 0,6 bar | |
33 x 47 x 69 cm | |
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz |