Learn More
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Conçu pour une qPCR en temps réel rapide, le kit fournit des résultats de qPCR plus rapides que la plupart des kits SYBR Green sans compromettre les performances qPCR.
Marque: DyNAmo Flash SYBR™ F415XL
1300.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Un domaine de liaison de l’ADN attaché à la polymérase dans ce kit améliore la stabilité physique du complexe ADN-polymérase, ce qui améliore la processivité et la robustesse de l’amplification. L’efficacité d’amplification élevée du kit de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green donne une quantification fiable et des valeurs Cq précoces. En raison de l’intensité élevée du signal, la technologie de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green offre un excellent rapport signal-bruit.
Kit qPCR DyNAmo Flash Probe• Extrêmement rapide: étapes d'hybridation et d'extension en seulement 15 sec
• Détection spécifique et sensible d'une gamme très large de concentrations
• DUTP permettent l'utilisation des UNG pour la prévention des contaminations croisées
• Le meilleur choix pour des qPCR rapides
• Des réactifs optimisés et des temps de cycle réduits permettent une vitesse de réaction maximum: temps gagné sur des thermocycleurs temps-réels standards et rapide
• La performance du kit qPCR DyNAmo Flash est basé sur l'efficacité de l'ADN polymérase Thermus brockianus.
Spécification
Contenu : •1 x 1 ml de mélange qPCR DyNAmo ColorFlash SYBR Green (2X) • 1 x 1,25 ml de colorant ROX 50 x, 25 μM Conserver à -20°C. |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
Kit de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique | |
2500 réactions | |
25 x 1 ml |
SYBR | |
Élevé | |
ADN polymérase Tbr | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo Flash | |
2 500 réactions de 20 μl, 1 000 réactions de 50 μl | |
2X (mélange de qPCR DyNAmo Flash SYBR Green), 50X (colorant ROX) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.