Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 Maleimide
Étiquetez les anticorps ou d’autres protéines comme sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par le maléimide.
Marque: Thermo Scientific™ 46618
251.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les colorants à réactif de sulfhydryle DyLight Thermo Scientific™ sont des fluorures DyLight activés par des maléimides pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines à utiliser comme sondes pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants Thermo Scientific™ DyLight™ ont des spectres d’absorption allant de 350 à 770 nm. Ces réactifs de fluorescence sur une large gamme de pH sont plus intenses que les colorants Alexa Fluor™ ou Cy™ dans de nombreuses applications et correspondent aux longueurs d’onde de sortie de l’instrumentation de fluorescence commune. En outre, la solubilité dans l’eau des réactifs DyLight permet d’obtenir un rapport fluorochrome / protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.Les colorants réactifs aux sulfhydryles contiennent des groupes maléimide qui réagissent principalement avec les groupes SH libres à pH 6,5 à 7,5, formant une liaison thioéther stable. À pH 7, le groupe maléimide est de ∼ 1 000 fois plus réactif envers un sulfhydryle libre qu’envers une amine.1 À des valeurs > pH 7,5, la réactivité envers les amines primaires augmente et une hydrolyse du groupe maléimide peut se produire.
Points clés :
- Spécifiques : les colorants activés par maléimide marquent les protéines et d’autres molécules au niveau de sulfhydryles réduits (-SH)
- Méthodes de marquage efficaces — une chimie bien caractérisée et des protocoles optimisés permettent un marquage fiable et de haute qualité
- Procédure de marquage des anticorps optimisée — protocole complet pour la réduction et le marquage des IgG, ainsi que le calcul de l’efficacité du marquage
Applications :
- Marquage des anticorps pour les applications d’immunofluorescence, notamment l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), les western blots et les dosages ELISA
- Marquage des macromolécules cibles pour les stratégies de détection fluorescente in vitro et in vivo
Spécification
680 maléimide DyLight | |
Maléimide | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. | |
Maléimide | |
Fluorochromes DyLight | |
712 |
1 mg | |
DMF (diméthylformamide) | |
Thiol | |
DyLight™ 680 | |
DyLight™ | |
692 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.