Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimide
Étiquetez les anticorps ou d’autres protéines comme sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par le maléimide.
Marque: Thermo Scientific™ 46602
291.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les colorants à réactif de sulfhydryle DyLight Thermo Scientific™ sont des fluorures DyLight activés par des maléimides pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines à utiliser comme sondes pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants Thermo Scientific™ DyLight™ ont des spectres d’absorption allant de 350 à 770 nm. Ces réactifs émettent une fluorescence sur une large gamme de pH, sont plus intenses que les colorants Alexa Fluor™ ou Cy™ dans de nombreuses applications, et correspondent aux longueurs d’onde de sortie des instruments à fluorescence les plus répandus. En outre, la solubilité dans l’eau des réactifs DyLight permet d’obtenir un rapport fluorochrome/protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.
Les colorants réactifs aux sulfhydryles contiennent des groupes maléimide qui réagissent principalement avec les groupes –SH libres à pH 6,5–7,5, formant une liaison thioéther stable. À pH 7, le groupe maléimide est ∼ 1 000 fois plus réactif envers un sulfhydryle libre qu’envers une amine.1 À des valeurs > pH 7,5, la réactivité envers les amines primaires augmente et une hydrolyse du groupe maléimide peut se produire.
Points clés :
- Spécifiques : les colorants activés par maléimide marquent les protéines et d’autres molécules au niveau de sulfhydryles réduits (-SH)
- Méthodes de marquage efficaces — une chimie bien caractérisée et des protocoles optimisés permettent un marquage fiable et de haute qualité
- Procédure de marquage des anticorps optimisée — protocole complet pour la réduction et le marquage des IgG, ainsi que le calcul de l’efficacité du marquage
Applications :
- Marquage des anticorps pour les applications d’immunofluorescence, notamment l’immunocytochimie (ICC), l’immunohistochimie (IHC), les western blots et les dosages ELISA
- Marquage des macromolécules cibles pour les stratégies de détection fluorescente in vitro et in vivo
Spécification
488 maléimide DyLight | |
Colorant | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C.Expédié à température ambiante. | |
Maléimide | |
Fluors DyLight | |
518 |
1 mg | |
DMF (diméthylformamide) | |
Thiol | |
DyLight™ 488 | |
DyLight™ | |
493 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.