Learn More
Thermo Scientific™ Colorants spécialisés extincteur DyLight™
Les applications de transfert d’énergie par résonance de fluorescence Quench (FRET) impliquant DyLight Fluors ou d’autres sondes fluorescentes utilisant ces colorants non fluorescents.
Spécification
Quantité | 1 mg |
---|---|
Suffisant pour | 1 utilisation pour étiqueter un total de 7 mg d’IgG dans des conditions normales |
Description
Les colorants spécialisés Thermo Scientific™ DyLight Quencher sont conçus pour une analyse efficace des fluides DyLight et d’autres colorants fluorescents commerciaux pour les applications de transfert d’énergie par résonance de fluorescence qualitative et quantitative (FRET).
Les colorants spécialisés DyLight Quencher sont une famille de colorants non fluorescents conçus pour l’extinction de la fluorescence dans les applications FRET. Le colorant d’extincteur optimal peut être sélectionné en fonction de ses propriétés d’absorption caractéristiques qui correspondent à l’émission d’un fluor correspondant. Chaque colorant contient un ester NHS réactif à l’amine pour une simple modification des anticorps, des protéines, des peptides ou d’autres biomolécules par la formation de liaisons amides.Points clés :
Vaste sélection la plus grande famille de colorants disponibles pour les applications à fluorescence à émission de rouge lointain.
Groupe réactif d’esters NHS : permet un marquage immédiat des anticorps, des protéines, des peptides et d’autres molécules contenant des amines par la formation de liaisons amides.
Critères à prendre en compte lors du choix d’un colorant spécialisé DyLight Quencher :
- Onde d’absorption choisissez le colorant absorbeur avec la longueur d’onde d’absorbance qui correspond à l’émission de votre fluorophore et de l’instrument.
- Solubilité dans l’eau choisissez un colorant selon son hydrophilicité relative, qui est directement corrélée au nombre de sulfonates chargés négativement qu’il possède sur sa structure centrale. Davantage de colorants hydrophiles conviennent mieux pour maintenir la solubilité dans l’eau d’un anticorps marqué et pour limiter la liaison non spécifique du conjugué. Les colorants plus hydrophobes sont souvent les meilleurs pour pénétrer les tissus et les membranes cellulaires in vivo, ce qui signifie que les colorants avec moins de sulfonates pourraient mieux fonctionner pour certaines applications.
- Sélection du colorant DyLight la vaste sélection de colorants à émission rouge permet de tester un certain nombre de colorants candidats dans une application pour des performances optimales.
Recommandés pour :
FRET ; Autres applications d’extinction
Spécification
1 mg | |
1 utilisation pour étiqueter un total de 7 mg d’IgG dans des conditions normales |