Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488, Free Acid
Utilisez ces formes non activées d’acides carboxyliques des colorants DyLight comme contrôles et références d’étalonnage dans les applications d’imagerie par fluorescence.
Marque: Thermo Scientific™ 62280
192.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les acides libres fluorés Thermo Scientific™ DyLight sont des formes non activées de certains colorants fluorescents DyLight utilisés comme facteurs de contrôle et d’étalonnage dans les applications d’imagerie par fluorescence.
Les acides libres fluorés Thermo Scientific™ DyLight sont des formes non activées de certains colorants fluorescents DyLight utilisés comme facteurs de contrôle et d’étalonnage dans les applications d’imagerie par fluorescence. Les colorants non activés contiennent le groupe carboxyle natif de la molécule de colorant étalon.
Principaux points forts du fluorophore DyLight :
- Fluorescence brillante : l’émission intense offre une sensibilité supérieure et nécessite moins de conjugué
- Spectres d’émission étroits : une infiltration négligeable entre les canaux fluorophores permet une détection multicolore
- Excellente photostabilité : la résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par exemple, éclairage structuré, microscopie 4 Pi)
- Stabilité des tampons : les fluorophores conjugués sont totalement stables à un pH de 4 à 9
- Compatibilité des instruments : les spectres d’excitation et d’émission correspondent aux ensembles de filtres et aux réglages des lasers de tous les instruments de fluorescence courants
Spécification
DyLight™ 488, sans acide, 1 mg, solide, colorant DyLight™ 488, longueur d’onde d’excitation/ d’émission de 493/518 nm, température de conservation de < °C, utilisée pour la biologie des protéines, le marquage et la réticulation des protéines, le marquage des protéines | |
Acide libre | |
Stocker à < 4°C. | |
DyLight™ 488 | |
DyLight™ | |
493 |
1 mg | |
DMF (diméthylformamide) | |
Acide carboxylique | |
Fluorochromes DyLight | |
518 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.