Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 NHS Ester
Étiquetez les anticorps ou les autres protéines comme des sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par l’ester NHS.
291.00€ - 412.00€
Spécification
Type de produit | Colorant |
---|---|
Solubilité | DMF (diméthylformamide) |
Contenu et stockage | Conserver sous forme desséchée à -20°C. |
Réactivité chimique | Amine |
Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10485725
|
Thermo Scientific™
46418 |
Esters NHS 680 DyLight | 1 mg |
412.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11899370
|
Thermo Scientific™
46419 |
Esters NHS 680 DyLight | 5 x 50 μg |
291.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les colorants à réactif d’amine DyLight Thermo Scientific™ sont des Fluors DyLight activés par l’ester NHS pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines devant être utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa™, CyDye™ et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants DyLight permet un rapport colorant-protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.Points clés :
Luminosité : l’intensité à fluorescence élevée offre une sensibilité exceptionnelle et nécessite moins de conjugués
Photostabilité : une résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par ex., éclairage structuré, microscopie en 4 pi)
Compatibilité des instruments : les spectres d’émission correspondent aux principales longueurs d’onde de sortie des instruments communs de fluorescence
Spécification
Colorant | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Fluors DyLight | |
712 | |
Protéines |
DMF (diméthylformamide) | |
Amine | |
DyLight™ 680 | |
DyLight™ | |
692 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.