Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en rouge
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Marque: Thermo Scientific™ R160B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant dans le milieu aqueux.Caractéristiques :
- fabriquées en polystyrène (PS), qui présente une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
- Les suspensions aqueuses sont conditionnées à raison d’1% de matières solides
- Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activé à fluorescence
- Peuvent aussi être détectées à l’aide de lumière minérale ou de lumière noire (UV)
L’information spectrale est approximative et pour référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission maxima peuvent varier en fonction de la taille et la composition des particules.
Recommandées dans les domaines suivants :
- Tests de filtres
- Suivi des flux
- Recherche biologique
Spécification
Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité | |
Sauf indication contraire, réfrigérez (2° à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne le congelez pas. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. | |
Rouge | |
Fluorescent Particle | |
Notice | |
1 chaque | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois | |
0,16 µm | |
0,16 µm |
1 % de matières solides | |
Particules en polystyrène coloré dans l’eau | |
PS | |
Rouge fluorescent Firefli (542 / 612 nm) | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
< 10 % | |
0,16 µm |