Learn More
DUSP16 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène DUSP16
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852784
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14237-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16842784
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
14237-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene encodes a mitogen-activated protein kinase phosphatase that is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. The encoded protein specifically regulates the c-Jun amino-terminal kinase and extracellular signal-regulated kinase pathways.
Spécification
Spécification
DUSP16
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q9BY84
297682, 70686, 80824
DUSP16 Fusion Protein Ag5479
Primary
-20°C
DUSP16
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DUSP16, KIAA1700, MAP kinase phosphatase 7, MKP 7, MKP7
Dusp16
IgG
Antigen Affinity Chromatography