Learn More
Berkshire International™ DURX™ 670-ROLL
Une résistance et une absorbance supérieures font des rouleaux Durx™ 670 le choix idéal pour des lingettes à usage général.
Marque: Berkshire International™ DR6703438R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquées sans liants ni surfactants, faible concentration d’ions et faible teneur en substances organiques extractibles.
- Les lingettes Durx™ 670 peuvent être utilisées pour le nettoyage et l’entretien dans les laboratoires, l’aéronautique, l’électronique de défense, la transformation des aliments, l’assemblage informatique et les semi-conducteurs, les cartes de circuits imprimés, la fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs biomédicaux.
Rouleaux 671, lingettes à usage général, lingettes de nettoyage, Durex, lingettes Durx
Spécification
Polyester Cellulose | |
Feuilles préperforées | |
34 x 38 cm |