Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile à usage unique Duratouch™ série 34-755
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8,5
9,5
Description
- Gants à usage unique
- Réduit les coûts liés à la protection des mains et des produits partout où le taux de basculement est élevé
- Coutures antifuites et anticoupures
- Étanche, sans point de faiblesse
- Pré-poudrés
- Plus confortable à porter et plus facile à mettre et à enlever sans risque de déchirure
- Les gants ne contiennent aucune poudre de talc susceptible de contaminer les produits
- Ambidextre, s’adapte à chaque main
- Plus économique et pratique : aucun besoin d’associer main gauche et main droite
Applications :
- Peinture, revêtement et nettoyage
- Analyse de laboratoire
- Transformation des aliments
- Agriculture
- Entretien
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
Couleur | Transparent |
Finition externe | Finition lisse |
Matériau | Vinyle |
Type de produit | Gants en vinyle |
Dimensions | 8,5 |
Épaisseur (métrique) | 0,12mm |
Type de manchette de gant | À bord roulé |
Type d’emballage | 100 gants/boîte, 10 boîtes/carton |
Séries | 34-755 |