Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,1 μm
Les filtres à membrane Durapore™ sont recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Marque: Merck VVLP00010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.- Caractéristiques et avantages
Spécification
Non autoclavable | |
blanc | |
Filtre à tamis | |
PVDF | |
Non stérile | |
> 0,33 ml/min x cm2 | |
1 x 10 pi Rouleau | |
125 μm | |
Hydrophile | |
3 m | |
30 mm |
≥ 5,0 bars, air avec eau | |
Réutilisable | |
Rouleau | |
0,1 μm | |
VVLP | |
Hydrophile | |
Hydrophile | |
Membranes filtrantes | |
10 ft | |
1,2 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,1 μm > Diamètre : 30 mm, surface : hydrophile, Nb par carton : 1 x 10 pi Rouleau
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu