Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Flacon de laboratoire, avec filetage DIN 168-1, gradué, avec capuchon à visser
Le système pour flacon de laboratoire YOUTILITY™ intelligent et ergonomique aide à rendre le travail en laboratoire plus facile et plus sûr.
46.35€ - 90.80€
Spécification
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 4/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15243375
|
DWK Life Sciences
218814452 |
500 mL |
64.25€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15253375
|
DWK Life Sciences
218815457 |
1000 ml |
90.80€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15233375
|
DWK Life Sciences
218812854 |
125 mL |
46.35€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15223375
|
DWK Life Sciences
218813653 |
250 mL |
51.80€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une prise en main sûre et simple. La forme amincie du flacon YOUTILITY™™ permet une utilisation optimale de l'espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire. Les flacons peuvent être empilés horizontalement de côté. Une zone d'écriture prédéfinie est compatible avec les étiquettes autocollantes dédiées aux flacons YOUTILITY™™. Les flacons sont disponibles dans les tailles 125, 250, 500 et 1 000 ml. Les flacons en verre sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ éprouvé et testé, un verre neutre de type 1 conforme aux pharmacopées. Le verre DURAN™ présente une très bonne résistance chimique et une résistance aux hautes températures.- Les zones de préhension de forme spéciale des deux côtés du flacon permettent une prise en main sûre et simple
- Le filetage raccourci du flacon permet une ouverture et une fermeture nettement plus rapides et est parfaitement compatible avec les capuchons et autres accessoires GL 45
- Les rainures et nervures pratiques du capuchon de forme ergonomique optimisée permettent d'ouvrir et de fermer sans difficultés le flacon, en particulier si vous avez de petites mains ou si vous portez des gants
- Les zones d'écriture prédéfinies sont compatibles avec les étiquettes autocollantes DURAN™ dédiées aux flacons YOUTILITY™™, pour une identification claire des flacons
- La forme amincie du flacon permet une utilisation optimale de l'espace dans les autoclaves et réfrigérateurs de laboratoire
- L'étanchéité aux liquides est assurée par la fermeture par bouchon éprouvée et testée avec système à lèvre d'étanchéité
- Empilage horizontal possible
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides | |
4/Bte | |
Autoclavables |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène | |
GL 45 |