Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pèse-filtre, avec couvercle rodé
Les verres de pesage conviennent pour le pesage de substances. Le couvercle correspondant empêche un déversement involontaire du produit de pesage.
321.00€ - 564.00€
Spécification
Description | Forme basse |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pesage ; stockage et transport ; disponible en forme basse et haute |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11730944
|
DWK Life Sciences
242101304 |
5 mL |
321.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740944
|
DWK Life Sciences
242102309 |
15 ml |
364.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700964
|
DWK Life Sciences
242103202 |
30 mL |
528.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710964
|
DWK Life Sciences
242104104 |
80 mL |
564.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Afin de réaliser des réactions de manière contrôlée, il est essentiel de connaître les quantités de substances nécessaires et de peser précisément les substances correspondantes. Un verre de pesage peut être utilisé pour la pesée. Le couvercle associé permet de fermer le plateau de pesée et empêche ainsi, par exemple, l'agitation des solides pesés pendant le transport. Comme la moindre contamination du verre de pesage peut influencer le résultat du pesage, le verre dans la zone du rodage et le bouton du couvercle sont conçus de manière à pouvoir être saisis et déplacés avec des pinces ou des pincettes.- Après la pesée, la fermeture étanche empêche la perte d'échantillon en cours de transport
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
Spécification
Forme basse | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Autoclavable |
Pesage ; stockage et transport ; disponible en forme basse et haute | |
10/Bte |