Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole jaugée, classe B, avec trait de jauge gravé et bouchon egonomique en polyéthylène, impression blanche
Les fioles jaugées DURAN™ servent à mesurer très exactement des quantités déterminées de liquides.
32.60€ - 153.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene |
---|---|
À utiliser avec (application) | Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Autoclavable | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15270916
|
DWK Life Sciences
246700957 |
5 ml (col large) |
32.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280916
|
DWK Life Sciences
246701053 |
10 ml (col large) |
32.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290916
|
DWK Life Sciences
246701259 |
20 ml |
33.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15200926
|
DWK Life Sciences
246701456 |
25 ml |
33.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210926
|
DWK Life Sciences
246701756 |
50 ml |
38.95€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15220926
|
DWK Life Sciences
246702555 |
100 ml |
43.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15230926
|
DWK Life Sciences
246703251 |
200 ml |
48.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15240926
|
DWK Life Sciences
246703654 |
250 ml |
50.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250926
|
DWK Life Sciences
246704453 |
500 ml |
61.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15260926
|
DWK Life Sciences
246705458 |
1000 ml |
103.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15270926
|
DWK Life Sciences
246706351 |
2000 ml |
145.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15280926
|
DWK Life Sciences
246707356 |
5000 ml |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes se différencient par leur précision de mesure : A est la classe de précision supérieure tandis que la limite d'erreur de la classe B correspond à peu près au double de celle de la classe A. Les fioles jaugées de la classe de précision A possèdent une impression bleue pour les produits en verre transparent et une impression blanche pour les versions brunes. Les produits appartenant à la classe de précision B comportent une impression blanche. Pour ces produits, seule une spécification générale du verre est disponible.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Précision maximale pendant la mesure volumétrique et stabilité de processus de haute qualité
- Le traitement particulièrement rigoureux et la graduation précise permettent de déterminer et de mesurer très précisément les volumes
- Livré avec obturateur ergonomique en polyéthylène pour une ouverture et une fermeture simples et sûres
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision B
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Avec trait de jauge imprimé pour une meilleure visibilité
- L'influence des facteurs indésirables est réduite au strict minimum
Spécification
Verre borosilicaté 3.3, polyéthylène (divisé en valeurs multiples), Polyethylene | |
Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui |