Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
Marque:  DWK Life Sciences 286520007
Code produit. 15814808
  • 133.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le joint rodé conique est le joint le plus courant dans l’ingénierie des appareils en verre. Les manchons DURAN™, rodés, sont conformes à la norme DIN 12249 de forme E dans leur conception et répondent à des exigences plus élevées en matière de rugosité de surface. Cela réduit la nécessité d’utiliser de la graisse de broyage et le risque de blocage. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
  • Conformément à la norme DIN 12249 de forme E
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • La surface plus fine réduit le risque de blocage des coupes
  • Exigences de graisse minimisées
  • Taux de fuite très faible
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Fini
1,8 mm
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
15 mm