Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, rodé
Pour un joint rigide autoportant.
Marque: DWK Life Sciences 286550001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le joint dépoli conique est le joint le plus commun dans la construction d'équipements en verre.Les tubulures DURAN™ dépolies correspondent à votre construction DIN 12249 Forme E et répondent à des exigences élevées en matière de profondeur de rugosité. Ainsi, le besoin de graisse à rodage est moindre et le risque de se coincer est réduit. Fondamentalement, les joints dépolis doivent être utilisés avec de la graisse à rodage ou des manchons en PTFE.Les pinces à rodage conique KECK™ complètent parfaitement la protection du joint dépoli conique.- Conforme à la norme DIN 12249 Forme E
- Rodé (qualité de rodage plus fine, moins de rugosité de surface)
- Le risque de desserrage du rodage est réduit grâce à la surface du rodage plus fine
- Besoin de graisse minimum
- Très faible taux de fuite
- Fermeture étanche par rodage normalisé
- Article en verre pour la transformation
Spécification
50/Pk. | |
Finished | |
2 mm |
Installation in glass apparatus and devices | |
33 mm |