Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, affûtage au diamant
Pour un joint rigide autoportant comme alternative économique.
Marque: DWK Life Sciences 286558202
136.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les manchons DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux manchons DURAN™. En principe, les joints rodés doivent être fabriqués à l’aide de graisse au sol ou de manchons en PTFE. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
- Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
- Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
50/boîte | |
À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre | |
33 mm | |
2 mm |