Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche standard, affûtage au diamant
Pour un joint rigide autoportant comme alternative économique.
Marque:  DWK Life Sciences 286546003
Code produit. 15864818
  • 155.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les manchons DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux manchons DURAN™. En principe, les joints rodés doivent être fabriqués à l’aide de graisse au sol ou de manchons en PTFE. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
  • Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
  • Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre
28 mm
2 mm