Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, double, rodé
Pour les double obturateurs DURAN™, dépolis, il s'agit d'un ancien modèle peu utilisé conforme à la norme DIN 12249 Forme D. Ils servent principalement à économiser du matériel.
Marque:  DWK Life Sciences 286173205
Code produit. 15854598
  • 370.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les doubles noyaux DURAN™, rodés, sont un ancien type de conception moins courant conformément à la norme DIN 12249 de forme D. Leur objectif principal est d’économiser des matériaux.
  • Conformément à la norme DIN 12249 de forme D
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • L’article en verre avec deux noyaux permet de réaliser des économies de matériaux
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
17 mm
1,8 mm