Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cône standard, affûtage au diamant
Pour un joint rigide autoportant lors d'exigences minimes.
Marque:  DWK Life Sciences 286156303
Code produit. 15854568
  • 205.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les noyaux DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux noyaux DURAN™. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
  • Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
  • Alternative économique aux noyaux DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
22 mm
1,8 mm